Documenti
225053
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-o-cresol
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
174-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(N)ccc1O