220671
L-Methionine ethyl ester hydrochloride
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D +21°, c = 2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCSC
InChI
1S/C7H15NO2S.ClH/c1-3-10-7(9)6(8)4-5-11-2;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
KPWCQEUBJAIORR-RGMNGODLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3