Documenti
196347
Sigma-Aldrich
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(C6H4COC6H5)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
47-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile is the precursor for ketoprofen, widely used anti-inflammatory drug.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Purity assay of ketoprofen by high-performance liquid chromatography.
P Pietta et al.
Journal of chromatography, 387, 525-527 (1987-01-30)