Documenti
189812
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5384 (lit.)
P. eboll.
295-297 °C (lit.)
Punto di fusione
14-15 °C (lit.)
Densità
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C(C)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-6-9(13-2)11(15-4)10(8)14-3/h5-6H,1-4H3
PKNAATJMQOUREZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2′,3′,4′-Trimethoxyacetophenone on reaction with BCl3 gives the corresponding 2,3-dihydroxy-4-methoxy compounds.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Selective demethylations in 2, 3, 4-trimethoxyaryl carbonyl compounds.
Kaisalo L, et al.
Synthetic Communications, 16(6), 645-648 (1986)