150762
Benzamide
zone-refined, purified by sublimation, 99.9%
Sinonimo/i:
Benzoic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
zone-refined
Saggio
99.9%
Purificato mediante
sublimation
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Azioni biochim/fisiol
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup