Documenti
15074
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OcPn)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-aspartic acid 4-cyclopentyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.34
Beilstein:
2166414
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)OC1CCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C14H23NO6/c1-14(2,3)21-13(19)15-10(12(17)18)8-11(16)20-9-6-4-5-7-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
KZNUOIDFRKKMRF-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3