Documenti
15065
Sigma-Aldrich
Boc-Asn-ONp
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.33
Beilstein:
1895460
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H19N3O7/c1-15(2,3)25-14(21)17-11(8-12(16)19)13(20)24-10-6-4-9(5-7-10)18(22)23/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H2,16,19)(H,17,21)/t11-/m0/s1
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3