Documenti
149705
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Chloro-p-tolunitrile
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup