Documenti
14355
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)triethoxysilane
technical, mixtures of isomers
Sinonimo/i:
5-(Triethoxysilyl)-2-norbornene, 5-(Triethoxysilyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.41
Beilstein:
3294009
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical
Indice di rifrazione
n20/D 1.45
Densità
0.99 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2