132039
1,2,4-Triacetoxybenzene
97%
Sinonimo/i:
1,2,4-Phenenyl triacetate
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(OC(C)=O)c(OC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c1-7(13)16-10-4-5-11(17-8(2)14)12(6-10)18-9(3)15/h4-6H,1-3H3
AESFGSJWSUZRGW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?