110450
1-Cyclopentylethanol
97%
Sinonimo/i:
α-Methylcyclopentanemethanol
About This Item
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
167 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)C1CCCC1
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
WPCMSUSLCWXTKB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
144.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62.2 °C - closed cup