AC7414583811
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
(Toluene-4-sulfonyloxy)-acetic acid ethyl ester
Scegli un formato
SKU del venditore: JM-07I-002-1G
CHF 388.72
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: JM-07I-002-1G
CHF 388.72
Iupac Name
ethyl {[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
Inchi Code
1S/C11H14O5S/c1-3-15-11(12)8-16-17(13,14)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI
CVNRARCXNKDWKI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-07I-002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)