Documenti fondamentali
AC7372907405
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.66
Numero MDL:
Iupac Name
1-benzothiophene-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI
GSMXWLPUJAYDHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)