Documenti fondamentali
AC7326370249
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2,2-Dimethyl-5-phenyl-[1,3]dioxolan-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-5-phenyl-1,3-dioxolan-4-one
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(2)13-9(10(12)14-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
InChI
JKKLKPFEVGIRGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Colourless low melting solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01308
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01308
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)