AC7326370125
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2,3-Dichloro-5-trifluoromethyl-isonicotinic acid
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-3(6(14)15)2(7(10,11)12)1-13-5(4)9/h1H,(H,14,15)
InChI
WCIZQAPCTNIIGD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01667
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)