Documenti fondamentali
AC7300013742
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2,3-Dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.61
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H7ClO2/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-4,8H,5H2
InChI
QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Colourless oil
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01144
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01144
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)