AC7300012812
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: ACI-01020-500MG
CHF 190.00
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: ACI-01020-500MG
CHF 190.00
Iupac Name
5-chloro-4,6-dimethyl-2-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-3-5(7)4(2)9-6(10)8-3/h1-2H3,(H,8,9,10)
InChI
HQNDPBJMXXODGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01020
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)