Documenti fondamentali
AC7188401677
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
InChI
WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)