Documenti fondamentali
AC7188401474
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Ethyl 5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 190.00
5 G
CHF 535.00
SKU del venditore: ACI-NI-00287-1G
CHF 190.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 190.00
5 G
CHF 535.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.06
Numero MDL:
SKU del venditore: ACI-NI-00287-1G
CHF 190.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-(bromoacetyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-2-13-8(12)5-3-7(14-10-5)6(11)4-9/h3H,2,4H2,1H3
InChI
GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00287
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00287
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)