Documenti fondamentali
ADVH9A1CA9C5
AChemBlock
3,3,3-trideuterio-2-hydroxy-2-(trideuteriomethyl)propanamidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.63
Iupac Name
2-hydroxy-2-(methyl-d3)propanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O.ClH/c1-4(2,7)3(5)6;/h7H,1-2H3,(H3,5,6);1H/i1D3,2D3;
InChI
AILSXICMPBNRRH-TXHXQZCNSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/y219659-3-3-3-trideuterio-2-hydroxy-2-trideuteriomethyl-propanamidine-hydrochloride.html
Synonym
2-hydroxy-2-(methyl-d3)propanimidamide hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/y219659-3-3-3-trideuterio-2-hydroxy-2-trideuteriomethyl-propanamidine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)