Documenti fondamentali
ADVH99BD5F0E
AChemBlock
(2-((2,4-dichlorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.94
Iupac Name
2-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H11BCl2O3/c15-10-6-5-9(12(16)7-10)8-19-13-4-2-1-3-11(13)14(17)18/h1-7,17-18H,8H2
InChI
HMNSZIXNILDVEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x209430-2-2-4-dichlorobenzyl-oxy-phenyl-boronic-acid.html
Synonym
(2-((2,4-dichlorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x209430-2-2-4-dichlorobenzyl-oxy-phenyl-boronic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)