Documenti fondamentali
ADVH99BD5EDD
AChemBlock
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
Scegli un formato
100 MG
CHF 317.20
250 MG
CHF 574.40
SKU del venditore: X209352-100MG
CHF 317.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 317.20
250 MG
CHF 574.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
684.59
SKU del venditore: X209352-100MG
CHF 317.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
Inchi Code
1S/C17H20Br2O6S4.2K/c18-13-9-11-15(26-13)16-12(10-14(19)27-16)17(11,5-1-3-7-28(20,21)22)6-2-4-8-29(23,24)25;;/h9-10H,1-8H2,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
InChI
AGMWHQKMZIRPIE-UHFFFAOYSA-L
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x209352-potassium-4-4-2-6-dibromo-4h-cyclopenta-2-1-b-3-4-b-dithiophene-4-4-diyl-bis-butane-1-sulfonate.html
Synonym
potassium 4,4'-(2,6-dibromo-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-4,4-diyl)bis(butane-1-sulfonate)
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x209352-potassium-4-4-2-6-dibromo-4h-cyclopenta-2-1-b-3-4-b-dithiophene-4-4-diyl-bis-butane-1-sulfonate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)