Documenti fondamentali
ADVH99BD321F
AChemBlock
2-Chloro-8-hydroxy-6-methoxynaphthalene-1,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.63
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-8-hydroxy-6-methoxynaphthoquinone
Inchi Code
1S/C11H7ClO4/c1-16-5-2-6-8(13)4-7(12)11(15)10(6)9(14)3-5/h2-4,14H,1H3
InChI
CEQWFJADWPVYTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v144257-2-chloro-8-hydroxy-6-methoxynaphthalene-1-4-dione.html
Synonym
2-chloro-8-hydroxy-6-methoxynaphthalene-1,4-dione
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v144257-2-chloro-8-hydroxy-6-methoxynaphthalene-1-4-dione.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)