Documenti fondamentali
ADVH996BD9E1
AChemBlock
methyl 1-pivaloyl-1H-indole-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.3
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1-pivaloyl-1H-indole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c1-15(2,3)14(18)16-8-7-10-5-6-11(9-12(10)16)13(17)19-4/h5-9H,1-4H3
InChI
BZVAKKQSYNWVTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s72591-methyl-1-pivaloyl-1h-indole-6-carboxylate.html
Synonym
methyl 1-pivaloyl-1h-indole-6-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s72591-methyl-1-pivaloyl-1h-indole-6-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)