Documenti fondamentali
ADVH98DE6C38
AChemBlock
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.2
Numero MDL:
Iupac Name
(3-ethoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-2-13-9-5-3-4-8(6-9)7-10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI
HRFLULLBPLPBSW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
Synonym
2-(3-ethoxyphenyl)acetic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66113-2-3-ethoxyphenyl-acetic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)