Documenti fondamentali
ADVH98DE61BD
AChemBlock
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 580.52
250 MG
CHF 892.83
1 G
CHF 2’148.20
5 G
CHF 6’330.72
SKU del venditore: U132529-100MG
CHF 580.52
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 580.52
250 MG
CHF 892.83
1 G
CHF 2’148.20
5 G
CHF 6’330.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Numero MDL:
SKU del venditore: U132529-100MG
CHF 580.52
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI
CSQBUSQTOWHXLW-BDAKNGLRSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u132529-tert-butyl-1r-5s-3-6-diazabicyclo-3-2-1-octane-6-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u132529-tert-butyl-1r-5s-3-6-diazabicyclo-3-2-1-octane-6-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)