Documenti fondamentali
ADVH98DE6173
AChemBlock
3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.09
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6BrNO3S/c7-4-1-5(9)3-6(2-4)12(8,10)11/h1-3,9H,(H2,8,10,11)
InChI
JNXYYHABNSYLHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131549-3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide.html
Synonym
3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131549-3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)