Documenti fondamentali
ADVH9887F640
AChemBlock
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.59
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c6-5-1-4(2-5)7-3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI
PATLGGOUPHZXPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u137910-2-oxabicyclo-2-1-1-hexan-4-amine-hydrochloride.html
Synonym
2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u137910-2-oxabicyclo-2-1-1-hexan-4-amine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)