ADVH9873367F
AChemBlock
4-bromo-3-nitrobenzamide
About This Item
Iupac Name
4-bromo-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O3/c8-5-2-1-4(7(9)11)3-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
InChI
XEXLVJPVLGTROT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88531-4-bromo-3-nitrobenzamide.html
Synonym
4-bromo-3-nitrobenzamide
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88531-4-bromo-3-nitrobenzamide.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)