Documenti fondamentali
ADVH98732EC0
AChemBlock
3-amino-6-chloro-5-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.6
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-6-chloro-5-methoxypicolinic acid
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O3/c1-13-4-2-3(9)5(7(11)12)10-6(4)8/h2H,9H2,1H3,(H,11,12)
InChI
OJNPGYZYDYEKRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
wheat solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t90664-3-amino-6-chloro-5-methoxy-pyridine-2-carboxylic-acid.html
Synonym
3-amino-6-chloro-5-methoxypicolinic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t90664-3-amino-6-chloro-5-methoxy-pyridine-2-carboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)