ADVH97EBF61B
AChemBlock
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2S/c1-2-3-8-12-15(13,14)10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI
OCBNPAKWHULHRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131925-4-bromo-n-butylbenzenesulfonamide.html
Synonym
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131925-4-bromo-n-butylbenzenesulfonamide.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)