Documenti fondamentali
ADVH97AC9497
AChemBlock
Spiro[4.5]dec-6-en-8-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
spiro[4.5]dec-6-en-8-one
Inchi Code
1S/C10H14O/c11-9-3-7-10(8-4-9)5-1-2-6-10/h3,7H,1-2,4-6,8H2
InChI
XKYBFVHJBMGXPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u109203-spiro-4-5-dec-6-en-8-one.html
Synonym
spiro[4.5]dec-6-en-8-one
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109203-spiro-4-5-dec-6-en-8-one.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)