Documenti fondamentali
ADVH97AC6C34
AChemBlock
2-Azaspiro[5.5]undecan-1-one
Scegli un formato
250 MG
CHF 445.80
1 G
CHF 1’015.31
5 G
CHF 3’881.22
SKU del venditore: U103749-250MG
CHF 445.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 445.80
1 G
CHF 1’015.31
5 G
CHF 3’881.22
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.25
Numero MDL:
SKU del venditore: U103749-250MG
CHF 445.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
Inchi Code
1S/C10H17NO/c12-9-10(7-4-8-11-9)5-2-1-3-6-10/h1-8H2,(H,11,12)
InChI
KNPLIBPLMPTEQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u103749-2-azaspiro-5-5-undecan-1-one.html
Synonym
2-azaspiro[5.5]undecan-1-one
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u103749-2-azaspiro-5-5-undecan-1-one.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)