ADVH94547AAA
AChemBlock
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: T91816-250MG
CHF 372.31
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: T91816-250MG
CHF 372.31
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-(2-formyl-5-nitrophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-4-6-1-2-7(10(14)15)3-8(6)16-5-9(12)13/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChI
AQBSXYORVWPBEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t91816-2-2-formyl-5-nitrophenoxy-acetic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)