Documenti fondamentali
ADVH94547634
AChemBlock
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 274.33
1 G
CHF 507.03
5 G
CHF 1’070.42
SKU del venditore: T95231-250MG
CHF 274.33
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 274.33
1 G
CHF 507.03
5 G
CHF 1’070.42
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.73
Numero MDL:
SKU del venditore: T95231-250MG
CHF 274.33
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H12ClNO2/c1-2-20-16(19)13-9-18-15-11-6-4-3-5-10(11)7-8-12(15)14(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI
OUVDIUPLVZVEEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4-chlorobenzo[h]quinoline-3-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95231-ethyl-4-chlorobenzo-h-quinoline-3-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)