Documenti fondamentali
ADVH9454756B
AChemBlock
1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 194.72
5 G
CHF 415.18
SKU del venditore: T100982-1G
CHF 194.72
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 194.72
5 G
CHF 415.18
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.13
Numero MDL:
SKU del venditore: T100982-1G
CHF 194.72
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H9BrN2/c14-12-11-8-4-5-9-16(11)13(15-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI
ULKZZBGVTIZXSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Synonym
1-bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100982-1-bromo-3-phenylimidazo-1-5-a-pyridine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)