Documenti fondamentali
ADVH94547364
AChemBlock
N-Pentyl-DL-aspartic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-pentylaspartic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO4/c1-2-3-4-5-10-7(9(13)14)6-8(11)12/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
QCFBPBLTWMIKOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t95713-n-pentyl-dl-aspartic-acid.html
Synonym
pentylaspartic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95713-n-pentyl-dl-aspartic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)