Documenti fondamentali
ADVH94547272
AChemBlock
7-(difluoromethoxy)isoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17
Numero MDL:
Iupac Name
7-(difluoromethoxy)isoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7F2NO/c11-10(12)14-9-2-1-7-3-4-13-6-8(7)5-9/h1-6,10H
InChI
QICGAZDTBORDEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93893-7-difluoromethoxy-isoquinoline.html
Synonym
7-(difluoromethoxy)isoquinoline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93893-7-difluoromethoxy-isoquinoline.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)