Documenti fondamentali
ADVH9454726A
AChemBlock
N'-(1-adamantyl)ethane-1,2-diamine
Scegli un formato
250 MG
CHF 311.07
1 G
CHF 709.12
5 G
CHF 1’590.94
SKU del venditore: T93708-250MG
CHF 311.07
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 311.07
1 G
CHF 709.12
5 G
CHF 1’590.94
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.32
Numero MDL:
SKU del venditore: T93708-250MG
CHF 311.07
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~-(1-adamantyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C12H22N2/c13-1-2-14-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,14H,1-8,13H2
InChI
IQMUFNISQFPZJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html
Synonym
n1-(adamantan-1-yl)ethane-1,2-diamine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93708-n-1-adamantyl-ethane-1-2-diamine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)