Documenti fondamentali
ADVH94546AD8
AChemBlock
methyl 2-methoxyacrylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-methoxyacrylate
Inchi Code
1S/C5H8O3/c1-4(7-2)5(6)8-3/h1H2,2-3H3
InChI
BTTXESIFAHCXMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
Synonym
methyl 2-methoxyacrylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)