Documenti fondamentali
ADVH945463BA
AChemBlock
1-Chloro-3-phenoxypropan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.64
Numero MDL:
Iupac Name
1-chloro-3-phenoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c10-6-8(11)7-12-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,11H,6-7H2
InChI
HCTDRZMGZRHFJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/o34043-1-chloro-3-phenoxypropan-2-ol.html
Synonym
1-chloro-3-phenoxypropan-2-ol
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o34043-1-chloro-3-phenoxypropan-2-ol.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)