Documenti fondamentali
ADVH7F383901
AChemBlock
O-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl) S-methyl carbonodithioate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.36
Numero MDL:
Iupac Name
O-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethyl] S-methyl dithiocarbonate
Inchi Code
1S/C12H11NO3S2/c1-18-12(17)16-7-6-13-10(14)8-4-2-3-5-9(8)11(13)15/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI
RQPULIGANVLCDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88733-o-2-1-3-dioxoisoindolin-2-yl-ethyl-s-methyl-carbonodithioate.html
Synonym
o-(2-(1^3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl) s-methyl carbonodithioate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88733-o-2-1-3-dioxoisoindolin-2-yl-ethyl-s-methyl-carbonodithioate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)