Documenti fondamentali
ADVH7F3834BC
AChemBlock
2-(naphthalen-2-yl)pyrrolidine
Scegli un formato
250 MG
CHF 317.20
1 G
CHF 733.61
5 G
CHF 2’080.84
SKU del venditore: S87329-250MG
CHF 317.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 317.20
1 G
CHF 733.61
5 G
CHF 2’080.84
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.28
Numero MDL:
SKU del venditore: S87329-250MG
CHF 317.20
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-naphthyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C14H15N/c1-2-5-12-10-13(8-7-11(12)4-1)14-6-3-9-15-14/h1-2,4-5,7-8,10,14-15H,3,6,9H2
InChI
ASDMHFSTBKLKST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87329-2-naphthalen-2-yl-pyrrolidine.html
Synonym
2-(naphthalen-2-yl)pyrrolidine
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87329-2-naphthalen-2-yl-pyrrolidine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)