Documenti fondamentali
ADVH7F383445
AChemBlock
6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.43
Numero MDL:
Iupac Name
6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C21H25NO5/c1-23-17-11-14-6-7-22-16(15(14)12-18(17)24-2)8-13-9-19(25-3)21(27-5)20(10-13)26-4/h8-12,22H,6-7H2,1-5H3
InChI
BHDGDTRFCBBKMF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86996-6-7-dimethoxy-1-3-4-5-trimethoxybenzyl-3-4-dihydroisoquinoline.html
Synonym
6,7-dimethoxy-1-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-3,4-dihydroisoquinoline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86996-6-7-dimethoxy-1-3-4-5-trimethoxybenzyl-3-4-dihydroisoquinoline.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)