Documenti fondamentali
ADVH7F38341E
AChemBlock
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 329.45
1 G
CHF 758.11
5 G
CHF 1’982.86
SKU del venditore: S86950-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 329.45
1 G
CHF 758.11
5 G
CHF 1’982.86
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
SKU del venditore: S86950-250MG
CHF 329.45
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c1-17-13(16)10-7-9-5-4-8-3-2-6-14-11(8)12(9)15-10/h2-7,15H,1H3
InChI
GEODGDMMLTYIFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Synonym
methyl 1h-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)