Documenti fondamentali
ADVH7F382F20
AChemBlock
ethyl 6-bromo-5-methyl-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.12
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-3-16-11(15)8-5-13-14-6-9(12)7(2)4-10(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI
IJCAMUJRVWZTQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s76557-ethyl-6-bromo-5-methyl-pyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylate.html
Synonym
ethyl 6-bromo-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s76557-ethyl-6-bromo-5-methyl-pyrazolo-1-5-a-pyridine-3-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)