Documenti fondamentali
ADVH7F381E29
AChemBlock
2-amino-4-(methylsulfonyl)butanamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-(methylsulfonyl)butanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O3S.ClH/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H2,7,8);1H
InChI
BNRQFJGEWLMPDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66236-2-amino-4-methylsulfonyl-butanamide-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-4-(methylsulfonyl)butanamide hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66236-2-amino-4-methylsulfonyl-butanamide-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)