Documenti fondamentali
ADVH7F3818F0
AChemBlock
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.13
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.2ClH/c1-10-6(9)4-2-3(7)5(8)11-4;;/h2H,7-8H2,1H3;2*1H
InChI
YDLQRAQFZCQSQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p51519-methyl-4-5-diaminothiophene-2-carboxylate-dihydrochloride.html
Synonym
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51519-methyl-4-5-diaminothiophene-2-carboxylate-dihydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)