Documenti fondamentali
ADVH7F381807
AChemBlock
2-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenylamino)pyrimidine-5-carboxamide
Scegli un formato
250 MG
CHF 396.81
1 G
CHF 911.20
5 G
CHF 3’268.85
SKU del venditore: P51147-250MG
CHF 396.81
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 396.81
1 G
CHF 911.20
5 G
CHF 3’268.85
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.67
Numero MDL:
SKU del venditore: P51147-250MG
CHF 396.81
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H8ClF3N4O/c13-11-18-5-8(9(17)21)10(20-11)19-7-3-1-2-6(4-7)12(14,15)16/h1-5H,(H2,17,21)(H,18,19,20)
InChI
HTQFOWKYIINDFL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html
Synonym
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)