ADVH7F381205
AChemBlock
1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-2-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(2,4-dichlorobenzyl)-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15Cl2NO2/c14-10-5-4-9(11(15)7-10)8-16-6-2-1-3-12(16)13(17)18/h4-5,7,12H,1-3,6,8H2,(H,17,18)
InChI
SOGZMKJSKYPEKU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42868-1-2-4-dichlorophenyl-methyl-2-piperidinecarboxylic-acid.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)